Etoposide ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: (5R,5aR,8aR,9S)-9-(((4aR,6R,7R,8R,8aS)-7,8-Dihydroxy-2-methylhexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl)oxy)-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,5a,8a,9-tetrahydrofuro[3',4':6,7]naphtho[2,3-d][1,3]dioxol-6(8H)-one, 4'-Demethylepipodophyllotoxin 9-(4,6-O-Ethylidene-beta-D-glucopyranoside)
E0675-100MG E0675-1G
TCIAE0675-100MGEA 825 NOK
TCIAE0675-100MG TCIAE0675-1G
Etoposide ≥98.0% (by HPLC)
Etoposide
Formel: C₂₉H₃₂O₁₃
MW: 588,56 g/mol
Smeltepunkt: 251°C
MDL nummer: MFCD00869325
CAS-nummer: 33419-42-0
EINECS: 251-509-1
Merck Indeks: 14,03886
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Water max. 7.0 %