2-Ethylpyrrole ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Ethyl-1H-pyrrole
E0713-1G E0713-5G
TCIAE0713-1GEA 1200 NOK
TCIAE0713-1G TCIAE0713-5G
2-Ethylpyrrole ≥96.0% (by GC)
2-Ethylpyrrole
Formel: C₆H₉N
MW: 95,15 g/mol
Kokepunkt: 165°C
Flash punkt: 62°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00060477
CAS-nummer: 1551-06-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %