Ethyl-4-chloro-1-piperidinecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Chloro-1-(ethoxycarbonyl)piperidine, 1-Carbethoxy-4-chloropiperidine, 4-Chloro-1-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-chloropiperidine-1-carboxylate
E0732-25G E0732-5G
TCIAE0732-25GEA 1400 NOK
TCIAE0732-25G TCIAE0732-5G
Ethyl-4-chloro-1-piperidinecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-4-chloro-1-piperidinecarboxylate
Formel: C₈H₁₄ClNO₂
MW: 191,66 g/mol
Flash punkt: 108°C
MDL nummer: MFCD09038524
CAS-nummer: 152820-13-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %