3,4-Ethylenedioxythiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine, EDOT
E0741-25G E0741-5G
TCIAE0741-25GEA 1125 NOK
TCIAE0741-25G TCIAE0741-5G
3,4-Ethylenedioxythiophene ≥98.0% (by GC)
3,4-Ethylenedioxythiophene
Formel: C₆H₆O₂S
MW: 142,17 g/mol
Kokepunkt: 112°C
Flash punkt: 104°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02093622
CAS-nummer: 126213-50-1
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %