7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 10-hydroxy-7-ethylcamptothecin, (S)-4,11-Diethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 7-Ethyl-10-hydroxy-20(S)-Camptothecin, SN-38, NK 012
E0748-100MG E0748-1G
TCIAE0748-100MGEA 1175 NOK
TCIAE0748-100MG TCIAE0748-1G
7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin ≥98.0% (by HPLC)
7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin
Formel: C₂₂H₂₀N₂O₅
Smeltepunkt: 217°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD06762720
CAS-nummer: 86639-52-3
FN: 1544
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60bbfada20e8f392358c9ee4542b911fa8a4b098&vid=1edad1245472dcce117eeea0ddf5098cb8291045&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 94.0 %
Specific rotation [a]20/D +20.0 to +30.0 deg (C=0.2, THF)