7-Ethylcamptothecin ≥96.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: (S)-4,11-Diethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione
E0781-1G E0781-100MG
TCIAE0781-1GEA 3050 NOK
TCIAE0781-1G TCIAE0781-100MG
7-Ethylcamptothecin ≥96.0% (by HPLC)
7-Ethylcamptothecin
Formel: C₂₂H₂₀N₂O₄
MW: 376,41 g/mol
MDL nummer: MFCD06657922
CAS-nummer: 78287-27-1
FN: 1544
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Specific rotation [a]20/D +40.0 to +46.0 deg (C=0.4, CHCl3:MeOH=8:2)