Ethyl-6-[4-(diphenylamino)phenyl]coumarin-3-carboxylate ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
E0783-1G E0783-200MG
TCIAE0783-1GEA 14450 NOK
TCIAE0783-1G TCIAE0783-200MG
Ethyl-6-[4-(diphenylamino)phenyl]coumarin-3-carboxylate ≥98.0% (by HPLC)
Ethyl-6-[4-(diphenylamino)phenyl]coumarin-3-carboxylate
Formel: C₃₀H₂₃NO₄
MW: 461,52 g/mol
CAS-nummer: 1056693-13-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%