Ethyl-3-bromo-2-(bromomethyl)propionate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Ethyl 3-bromo-2-(bromomethyl)propanoate, 3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic Acid Ethyl Ester
E0791-25G E0791-5G
TCIAE0791-25GEA 5125 NOK
TCIAE0791-25G TCIAE0791-5G
Ethyl-3-bromo-2-(bromomethyl)propionate ≥97.0% (by GC)
Ethyl-3-bromo-2-(bromomethyl)propionate
Formel: C₆H₁₀Br₂O₂
MW: 273,95 g/mol
Kokepunkt: 86°C
MDL nummer: MFCD00034154
CAS-nummer: 58539-11-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %