3-Ethyl-2-hydroxy-2-cyclopenten-1-one ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
E0792-25G E0792-5G
TCIAE0792-25GEA 1425 NOK
TCIAE0792-25G TCIAE0792-5G
3-Ethyl-2-hydroxy-2-cyclopenten-1-one ≥97.0% (by GC)
3-Ethyl-2-hydroxy-2-cyclopenten-1-one
Formel: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Kokepunkt: 75°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00012391
CAS-nummer: 21835-01-8
EINECS: 244-606-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %