Epinastine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-Amino-9,13b-dihydro-1H-dibenzo[c,f]imidazo[1,5-a]azepine Hydrochloride
E0799-1G E0799-100MG
TCIAE0799-1GEA 5325 NOK
TCIAE0799-1G TCIAE0799-100MG
Epinastine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Epinastine hydrochloride
Formel: C₁₆H₁₅N₃
MW: 285,78 g/mol
Smeltepunkt: 275°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00933434
CAS-nummer: 108929-04-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %