2-Ethoxy-5-(1-propenyl)phenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
1-Ethoxy-2-hydroxy-4-(1-propenyl)benzene, Propenylguaethol
E0804-25G
E0804-100G
TCIAE0804-25GEA
620
NOK
TCIAE0804-25G
TCIAE0804-100G
2-Ethoxy-5-(1-propenyl)phenol ≥98.0% (by GC)
2-Ethoxy-5-(1-propenyl)phenol
Formel:
C₁₁H₁₄O₂ MW: 178,23 g/mol Kokepunkt: 116°C |
MDL nummer:
MFCD00009283 CAS-nummer: 94-86-0 EINECS: 202-370-0 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 84.0 to 88.0 deg-C |