7-Ethyl-3-indoleethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-(7-Ethyl-1H-indol-3-yl)ethanol, 7-Ethyltryptophol, 7-Ethyl-3-(2-hydroxyethyl)indole, Etodolac impurity H
E0824-25G E0824-5G
TCIAE0824-25GEA 4150 NOK
TCIAE0824-25G TCIAE0824-5G
7-Ethyl-3-indoleethanol ≥98.0% (by GC)
7-Ethyl-3-indoleethanol
Formel: C₁₂H₁₅NO
MW: 189,26 g/mol
MDL nummer: MFCD01718805
CAS-nummer: 41340-36-7
EINECS: 431-020-1
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C