Ethyl-3-cyclopentene-1-carboxylate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Ethyl cyclopent-3-enecarboxylate, 3-Cyclopentene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester
E0831-25G E0831-5G
TCIAE0831-25GEA 2900 NOK
TCIAE0831-25G TCIAE0831-5G
Ethyl-3-cyclopentene-1-carboxylate ≥97.0% (by GC)
Ethyl-3-cyclopentene-1-carboxylate
Formel: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Kokepunkt: 64°C
MDL nummer: MFCD06410819
CAS-nummer: 21622-01-5
FN: 3272
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %