Ethyl-trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester, trans-Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate
E0838-5G E0838-25G
TCIAE0838-5GEA 1450 NOK
TCIAE0838-5G TCIAE0838-25G
Ethyl-trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formel: C₉H₁₆O₃
MW: 172,22 g/mol
Kokepunkt: 144°C
MDL nummer: MFCD16295187
CAS-nummer: 3618-04-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %