Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Ethyl 3,5-dimethyl-2-pyrrolecarboxylate
E0843-25G E0843-5G
TCIAE0843-25GEA 3025 NOK
TCIAE0843-25G TCIAE0843-5G
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,21 g/mol
Kokepunkt: 272°C
MDL nummer: MFCD00010645
CAS-nummer: 2199-44-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C