Ethyl-4-pyrazolecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: ethyl 1H-pyrazole-4-carboxylate, Ethyl 4-pyrazolecarboxylate
E0871-1G E0871-5G
TCIAE0871-1GEA 285 NOK
TCIAE0871-1G TCIAE0871-5G
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-4-pyrazolecarboxylate
Formel: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Kokepunkt: 140°C
MDL nummer: MFCD00010844
CAS-nummer: 37622-90-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C