Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Ethyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
E0891-1G E0891-5G
TCIAE0891-1GEA 570 NOK
TCIAE0891-1G TCIAE0891-5G
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate
Formel: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236,08 g/mol
Kokepunkt: 68°C
MDL nummer: MFCD00463837
CAS-nummer: 41731-83-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %