Etomidate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (R)-(+)-1-(1-Phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl (R)-(+)-1-(1-Phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate
E0897-100MG E0897-500MG
TCIAE0897-100MGEA 945 NOK
TCIAE0897-100MG TCIAE0897-500MG
Etomidate ≥98.0% (by GC)
Etomidate
Formel: C₁₄H₁₆N₂O₂
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00869295
CAS-nummer: 33125-97-2
EINECS: 251-385-9
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 14,03881
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +67.0 to +71.0 deg (C=1, EtOH)