Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Ethyl 2-bromothiazole-4-carboxylate
E0900-5G E0900-25G E0900-1G
TCIAE0900-5GEA 595 NOK
TCIAE0900-5G TCIAE0900-25G TCIAE0900-1G
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate ≥95.0% (by GC)
Ethyl-2-bromothiazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236,08 g/mol
Kokepunkt: 154°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03788564
CAS-nummer: 100367-77-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C