Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione-3-ethylene ketal ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Danger
E0918-1G E0918-5G
TCIAE0918-1GEA 420 NOK
TCIAE0918-1G TCIAE0918-5G
Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione-3-ethylene ketal ≥98.0% (by HPLC)
Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione-3-ethylene ketal
Formel: C₂₀H₂₆O₃
MW: 314,43 g/mol
MDL nummer: MFCD08062585
CAS-nummer: 5571-36-8
EINECS: 427-230-8
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C