Ethyl-2,4-difluorobenzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Ethyl 2,4-difluorobenzoate
E0935-5G E0935-25G
TCIAE0935-5GEA 220 NOK
TCIAE0935-5G TCIAE0935-25G
Ethyl-2,4-difluorobenzoate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-2,4-difluorobenzoate
Formel: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,16 g/mol
Kokepunkt: 88°C
MDL nummer: MFCD00153149
CAS-nummer: 108928-00-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %