Ethyl-2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Ethyl 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylate
E0945-1G E0945-5G
TCIAE0945-1GEA 445 NOK
TCIAE0945-1G TCIAE0945-5G
Ethyl-2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylate ≥97.0% (by GC)
Ethyl-2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylate
Formel: C₇H₈BrNO₂S
MW: 250,12 g/mol
MDL nummer: MFCD03791227
CAS-nummer: 22900-83-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C