1-Ethynyl-4-(phenylethynyl)benzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(4-Ethynylphenyl)-2-phenylacetylene, 4-Ethynyldiphenylacetylene
E0967-200MG E0967-1G
TCIAE0967-200MGEA 865 NOK
TCIAE0967-200MG TCIAE0967-1G
1-Ethynyl-4-(phenylethynyl)benzene ≥98.0% (by GC)
1-Ethynyl-4-(phenylethynyl)benzene
Formel: C₁₆H₁₀
MW: 202,26 g/mol
MDL nummer: MFCD27665710
CAS-nummer: 92866-00-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C