2-Ethoxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
E0968-5G E0968-25G
TCIAE0968-5GEA 650 NOK
TCIAE0968-5G TCIAE0968-25G
2-Ethoxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)
2-Ethoxybenzonitrile
Formel: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Kokepunkt: 45°C
Smeltepunkt: 5°C
MDL nummer: MFCD00001789
CAS-nummer: 6609-57-0
FN: 3276
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %