(±)-Ethyl-2-bromovalerate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Ethyl 2-bromovalerate
E0970-25G E0970-100G
TCIAE0970-25GEA 435 NOK
TCIAE0970-25G TCIAE0970-100G
(±)-Ethyl-2-bromovalerate ≥98.0% (by GC)
(±)-Ethyl-2-bromovalerate
Formel: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209,09 g/mol
Kokepunkt: 94°C
Flash punkt: 77°C
MDL nummer: MFCD00000159
CAS-nummer: 615-83-8
EINECS: 210-450-1
FN: 3265
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %