4-Etoksybensonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: p-Ethoxybenzonitrile
E0981-5G E0981-25G
TCIAE0981-5GEA 220 NOK
TCIAE0981-5G TCIAE0981-25G
4-Etoksybensonitril ≥98.0% (by GC)
4-Etoksybensonitril
Formel: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Kokepunkt: 145°C
MDL nummer: MFCD00001819
CAS-nummer: 25117-74-2
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C