3-Ethoxycarbonylcoumarin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
E0992-5G E0992-25G
TCIAE0992-5GEA 745 NOK
TCIAE0992-5G TCIAE0992-25G
3-Ethoxycarbonylcoumarin ≥98.0% (by GC)
3-Ethoxycarbonylcoumarin
Formel: C₁₂H₁₀O₄
MDL nummer: MFCD00016964
CAS-nummer: 1846-76-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C