Ethyl 3-(3,4-Dichlorophenyl)carbazate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-(ethoxycarbonyl)hydrazine, 3-(3,4-Dichlorophenyl)carbazic acid Ethyl ester
E0998-1G E0998-5G
TCIAE0998-1GEA 745 NOK
TCIAE0998-1G TCIAE0998-5G
Ethyl 3-(3,4-Dichlorophenyl)carbazate ≥98.0% (by GC)
Ethyl 3-(3,4-Dichlorophenyl)carbazate
Formel: C₉H₁₀Cl₂N₂O₂
MW: 249,09 g/mol
MDL nummer: MFCD28975114
CAS-nummer: 13124-15-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C