1,2-Bis(2-nitrophenoxy)ethane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,2-Bis(o-nitrophenoxy)ethane
E1006-1G E1006-5G
TCIAE1006-1GEA 660 NOK
TCIAE1006-1G TCIAE1006-5G
1,2-Bis(2-nitrophenoxy)ethane ≥98.0% (by GC)
1,2-Bis(2-nitrophenoxy)ethane
Formel: C₁₄H₁₂N₂O₆
MW: 304,26 g/mol
MDL nummer: MFCD00024226
CAS-nummer: 51661-19-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C