Ethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
E1019-5G E1019-25G
TCIAE1019-5GEA 300 NOK
TCIAE1019-5G TCIAE1019-25G
Ethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether ≥98.0% (by GC)
Ethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formel: C₄H₆F₄O
MW: 146,08 g/mol
Kokepunkt: 58°C
Flash punkt: –15°C
MDL nummer: MFCD00069162
CAS-nummer: 512-51-6
FN: 3271
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %