Ethyl-5H-octafluorovalerate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Ethyl 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentanoate, 5H-Octafluorovaleric acid Ethyl Ester
E1022-5G E1022-25G
TCIAE1022-5GEA 745 NOK
TCIAE1022-5G TCIAE1022-25G
Ethyl-5H-octafluorovalerate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-5H-octafluorovalerate
Formel: C₇H₆F₈O₂
MW: 274,11 g/mol
Kokepunkt: 180°C
MDL nummer: MFCD00153153
CAS-nummer: 2795-50-8
FN: 3272
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %