Ethyl-4,6-dichloronicotinate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Ethyl 4,6-dichloronicotinate
E1068-1G E1068-5G
TCIAE1068-1GEA 475 NOK
TCIAE1068-1G TCIAE1068-5G
Ethyl-4,6-dichloronicotinate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-4,6-dichloronicotinate
Formel: C₈H₇Cl₂NO₂
MW: 220,05 g/mol
Kokepunkt: 85°C
MDL nummer: MFCD00173839
CAS-nummer: 40296-46-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 31.0 to 35.0 deg-C