2-Ethynyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Ethynylboronic acid Pinacol ester
E1074-1G E1074-200MG
TCIAE1074-1GEA 2375 NOK
TCIAE1074-1G TCIAE1074-200MG
2-Ethynyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥95.0% (by GC)
2-Ethynyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formel: C₈H₁₃BO₂
MW: 152,00 g/mol
Kokepunkt: 140°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD13182122
CAS-nummer: 347389-74-6
FN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b8424551b6ea23aac6180100e57fcb709444cbc&vid=3b8424551b6ea23aac6180100e57fcb709444cbc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %