Ethyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Ethyl 2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
E1075-1G E1075-5G
TCIAE1075-1GEA 515 NOK
TCIAE1075-1G TCIAE1075-5G
Ethyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate
Formel: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,2050 g/mol
Kokepunkt: 162°C
MDL nummer: MFCD01365811
CAS-nummer: 2199-51-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C