Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Ethyl ethoxymethylene-3-oxo-4,4,4-trifluorobutyrate, 3-Ethoxy-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)acrylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Ethoxy-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)acrylate, 2-(Ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyric Acid Ethyl Ester
E1087-5G E1087-25G
TCIAE1087-5GEA 460 NOK
TCIAE1087-5G TCIAE1087-25G
Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate ≥96.0% (by GC)
Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate
Formel: C₉H₁₁F₃O₄
MW: 240,18 g/mol
Kokepunkt: 120°C
Flash punkt: 104°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02677683
CAS-nummer: 571-55-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %