3-Ethoxy-4-methoxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
E1109-5G E1109-25G
TCIAE1109-5GEA 500 NOK
TCIAE1109-5G TCIAE1109-25G
3-Ethoxy-4-methoxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)
3-Ethoxy-4-methoxybenzonitrile
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,20 g/mol
MDL nummer: MFCD02256160
CAS-nummer: 60758-86-3
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C