Ethyl-5-chlorothiophene-2-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Ethyl 5-chlorothiophene-2-carboxylate
E1112-1G E1112-5G
TCIAE1112-1GEA 350 NOK
TCIAE1112-1G TCIAE1112-5G
Ethyl-5-chlorothiophene-2-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-5-chlorothiophene-2-carboxylate
Formel: C₇H₇ClO₂S
MW: 190,65 g/mol
Kokepunkt: 62°C
MDL nummer: MFCD00051732
CAS-nummer: 5751-82-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %