3-Ethoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
E1133-5G E1133-25G
TCIAE1133-5GEA 525 NOK
TCIAE1133-5G TCIAE1133-25G
3-Ethoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
3-Ethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₂
Kokepunkt: 245°C
Flash punkt: 110°C
MDL nummer: MFCD00016606
CAS-nummer: 22924-15-8
EINECS: 245-333-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %