Ethyl-2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Ethyl 2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate
E1139-200MG E1139-1G
TCIAE1139-200MGEA 325 NOK
TCIAE1139-200MG TCIAE1139-1G
Ethyl-2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₃NO₂S
MW: 247,32 g/mol
MDL nummer: MFCD01829801
CAS-nummer: 4815-34-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C