Ethyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Ethyl 2,4-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylate
E1154-1G E1154-5G
TCIAE1154-1GEA 620 NOK
TCIAE1154-1G TCIAE1154-5G
Ethyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₇H₆Cl₂N₂O₂
MW: 221,04 g/mol
Kokepunkt: 145°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09910281
CAS-nummer: 51940-64-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C