trans,trans-4'-Ethyl-4-(3,4,5-trifluorophenyl)bicyclohexyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: trans(trans)-4-Ethyl-4'-(3,4,5-trifluorophenyl)-1,1'-bi(cyclohexane)
E1156-5G E1156-25G
TCIAE1156-5GEA 745 NOK
TCIAE1156-5G TCIAE1156-25G
trans,trans-4'-Ethyl-4-(3,4,5-trifluorophenyl)bicyclohexyl ≥98.0% (by GC)
trans,trans-4'-Ethyl-4-(3,4,5-trifluorophenyl)bicyclohexyl
Formel: C₂₀H₂₇F₃
MW: 324,43 g/mol
MDL nummer: MFCD12911825
CAS-nummer: 139215-80-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
Mesomorphic range 71.0 to 77.0 deg-C