trans,trans-4-(4-Ethoxy-2,3-difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (trans,trans)-4-(4-Ethoxy-2,3-difluorophenyl)-4'-propyl-1,1'-bi(cyclohexane), trans,trans-4-(4-Ethoxy-2,3-difluorophenyl)-4'-propylbicyclohexyl
E1157-1G E1157-5G
TCIAE1157-1GEA 650 NOK
TCIAE1157-1G TCIAE1157-5G
trans,trans-4-(4-Ethoxy-2,3-difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl ≥98.0% (by GC)
trans,trans-4-(4-Ethoxy-2,3-difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl
Formel: C₂₃H₃₄F₂O
MW: 364,521 g/mol
MDL nummer: MFCD18433524
CAS-nummer: 123560-48-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
Mesomorphic range 78.0 to 84.0 deg-C