4-Ethyl-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Ethyl-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
E1162-5G E1162-25G
TCIAE1162-5GEA 850 NOK
TCIAE1162-5G TCIAE1162-25G
4-Ethyl-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (by GC)
4-Ethyl-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl
Formel: C₂₃H₃₀
MW: 306,49 g/mol
MDL nummer: MFCD09751090
CAS-nummer: 84540-37-4
EINECS: 283-130-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 134.0 to 169.0 deg-C