1-Ethynyl-2,4-difluorobenzene ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
E1169-1G E1169-5G
TCIAE1169-1GEA 1800 NOK
TCIAE1169-1G TCIAE1169-5G
1-Ethynyl-2,4-difluorobenzene ≥96.0% (by GC)
1-Ethynyl-2,4-difluorobenzene
Formel: C₈H₄F₂
MW: 138,12 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02093726
CAS-nummer: 302912-34-1
FN: 1325
ADR: 4.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %