1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene
E1170-1G E1170-5G
TCIAE1170-1GEA 890 NOK
TCIAE1170-1G TCIAE1170-5G
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥97.0% (by GC)
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₉H₅F₃O
MW: 186,13 g/mol
Flash punkt: 40°C
MDL nummer: MFCD03094333
CAS-nummer: 160542-02-9
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %