1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3,5-Dimethoxyphenylacetylene
E1175-200MG E1175-1G
TCIAE1175-200MGEA 485 NOK
TCIAE1175-200MG TCIAE1175-1G
1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene ≥98.0% (by GC)
1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene
Formel: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
MDL nummer: MFCD03839985
CAS-nummer: 171290-52-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C