4-(trans-4-Ethylcyclohexyl)cyclohexanone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
E1197-5G E1197-25G
TCIAE1197-5GEA 905 NOK
TCIAE1197-5G TCIAE1197-25G
4-(trans-4-Ethylcyclohexyl)cyclohexanone ≥98.0% (by GC)
4-(trans-4-Ethylcyclohexyl)cyclohexanone
Formel: C₁₄H₂₄O
MW: 208,35 g/mol
MDL nummer: MFCD09750931
CAS-nummer: 150763-46-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24fe63461fceadb306a26877513e44102b9b7848&vid=24fe63461fceadb306a26877513e44102b9b7848&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %