Ethyl 2-Iodo-2-methylpropionate ≥94.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Iodo-2-methylpropionic acid Ethyl ester
E1199-5G E1199-25G
TCIAE1199-5GEA 635 NOK
TCIAE1199-5G TCIAE1199-25G
Ethyl 2-Iodo-2-methylpropionate ≥94.0% (by GC)
Ethyl 2-Iodo-2-methylpropionate
Formel: C₆H₁₁IO₂
MW: 242,06 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD29089363
CAS-nummer: 7425-55-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %