Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
E1212-1G E1212-5G
TCIAE1212-1GEA 260 NOK
TCIAE1212-1G TCIAE1212-5G
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Formel: C₈H₁₁NO₃
MW: 169,18 g/mol
Kokepunkt: 220°C
MDL nummer: MFCD00052557
CAS-nummer: 17147-42-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da2e513392b9add12e838d2055f89a90757c8824&vid=da2e513392b9add12e838d2055f89a90757c8824&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %