1-Ethyl-3,5-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
E1229-5G E1229-25G
TCIAE1229-5GEA 475 NOK
TCIAE1229-5G TCIAE1229-25G
1-Ethyl-3,5-difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Ethyl-3,5-difluorobenzene
Formel: C₈H₈F₂
MW: 142,1459 g/mol
Flash punkt: 31°C
MDL nummer: MFCD10000628
CAS-nummer: 117358-52-8
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8648fb01223953623dc6f572d24deb23aadd4ae9&vid=8648fb01223953623dc6f572d24deb23aadd4ae9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %